Learn More
Tocris Bioscience™ Letrozole
Código de producto. 18782614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18782614 10 mg 10 miligramos
18782634 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18782614 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4382/10
Potent, reversible non-steroidal aromatase inhibitor
Potent, reversible non-steroidal aromatase inhibitor (IC50 = 11.5 nM). Displays antitumor effects in several animal models. Suppresses the endogenous aromatase-induced proliferation of MCF-7 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112809-51-5
Fórmula molecular C17H11N5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Letrozole
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.3
Pureza >99%
Peso molecular 285.31