Learn More
Letrozol, Mikromol™
Código de producto. 18052760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18052760 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18052760 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1143.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Letrozol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Letrozole
CAS 112809-51-5
Nombres de analitos o componentes Letrozole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H11 N5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Letrozole
Fórmula InChI InChI=1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
SMILES N#Cc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C#N)n3cncn3
Nombre IUPAC 4-[(4-cianofenil)-(1,2,4-triazol-1-il)metil]benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 285.3
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1014 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.