Learn More
Letrozole, MedChemExpress
Descripción
Letrozole (CGS 20267) is a potent, selective, reversible and orally active non-steroidal inhibitor of aromatase, with an IC50 of 11.5 nM. Letrozole selective inhibits estrogen biosynthesis, and can be used for the research of breast cancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Letrozole |
| Forma física | Powder |
| CAS | 112809-51-5 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H11N5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | CGS 20267 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (175.25 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |