Learn More
Letrozol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30325420 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30325420 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC14628500
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Letrozole
CAS 112809-51-5
Nombres de analitos o componentes Letrozole
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C17 H11 N5
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Letrozole
Fórmula InChI InChI=1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
SMILES N#Cc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C#N)n3cncn3
Nombre IUPAC 4-[(4-cianofenil)-(1,2,4-triazol-1-il)metil]benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 285.3
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1014 g/mol