Learn More
Impureza de letrozol diácida, TRC
Código de producto. 30483453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483453 100 mg 100 miligramos
30477304 10 mg 10 miligramos
30468523 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483453 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL330220100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1644566-39-1
Fórmula molecular C17H13N3O4
Peso molecular (g/mol) 323.3
Sinónimo Benzoic acid, 4,4'-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethylene)bis-, 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)bis[benzoic acid], 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzoic Acid, 4,4'-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethylene)bis-benzoic Acid
Nombre IUPAC Ácido benzoico 4-[(4-carboxifenil)-(1,2,4-triazol 1-il)metil]ácido benzoico
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C(=O)O)n3cncn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Letrozole Diacid Impurity
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H13N3O4/c21-16(22)13-5-1-11(2-6-13)15(20-10-18-9-19-20)12-3-7-14(8-4-12)17(23)24/h1-10,15H,(H,21,22)(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0906