Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Letrozole |
| CAS | 112809-51-5 |
| Punto de fusión | 185.0°C |
| Fórmula molecular | C17H11N5 |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: very slightly soluble in ethanol, slightly soluble in methanol, soluble in acetonitrile |
| Clave InChI | HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N#CC1=CC=C(C=C1)C(N1C=NC=N1)C1=CC=C(C=C1)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-cianofenil)(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 285.31 |
| Mostrar más |