Learn More
Letosteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Letosteine |
| CAS | 53943-88-7 |
| Fórmula molecular | C10 H17 N O4 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 2-[2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]ethyl]-, 2-[2-[(2-Ethoxy-2-oxoethyl)thio]ethyl]-4-thiazolidinecarboxylic acid, Letosteine, Viscotiol, Visoctiol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO4S2/c1-2-15-9(12)6-16-4-3-8-11-7(5-17-8)10(13)14/h7-8,11H,2-6H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCOC(=O)CSCCC1NC(CS1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-(2-etoxi-2-oxoetil)sulfaniletil]-1,3-tiazolidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 279.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.0599 |