Learn More
Sal de potasio de Leteprinim, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Leteprinim Potassium Salt |
| CAS | 192564-13-9 |
| Fórmula molecular | C15 H12 N5 O4 . K |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13N5O4.K/c21-11(19-10-3-1-9(2-4-10)15(23)24)5-6-20-8-18-12-13(20)16-7-17-14(12)22;/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,19,21)(H,23,24)(H,16,17,22);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].[O-]C(=O)c1ccc(NC(=O)CCn2cnc3C(=O)NC=Nc23)cc1 |
| Nombre IUPAC | potasio;4-[3-(6-oxo-1H-purin-9-il)propanoilamino]benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 365.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.0526 |