Learn More
Lestaurtinib, TRC
Código de producto. 30470574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470574 1 mg 1 miligramo
30474602 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30470574 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3298001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111358-88-4
Fórmula molecular C26 H21 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 439.46
Sinónimo 9,12-Epoxy-1H-diindolo[1,2,3-fg:3',2',1'-kl]pyrrolo[3,4-i][1,6]benzodiazocin-1-one, 2,3,9,10,11,12-hexahydro-10-hydroxy-10-(hydroxymethyl)-9-methyl-, (9S,10S,12R)-, 9,12-Epoxy-1H-diindolo[1,2,3-fg:3',2',1'-kl]pyrrolo[3,4-i][1,6]benzodiazocin-1-one, 2,3,9,10,11,12-hexahydro-10-hydroxy-10-(hydroxymethyl)-9-methyl-, [9S-(9α,10β,12α)]-, (9S,10S,12R)-2,3,9,10,11,12-Hexahydro-10-hydroxy-10-(hydroxymethyl)-9-methyl-9,12-epoxy-1H-diindolo[1,2,3-fg:3',2',1'-kl]pyrrolo[3,4-i][1,6]benzodiazocin-1-one, A 154475.0, CEP 701, KT 5555, Lestaurtinib, NSC 621867, SP 924
SMILES C[C@]12O[C@H](C[C@]1(O)CO)n3c4ccccc4c5c6C(=O)NCc6c7c8ccccc8n2c7c35
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lestaurtinib
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H21N3O4/c1-25-26(32,12-30)10-18(33-25)28-16-8-4-2-6-13(16)20-21-15(11-27-24(21)31)19-14-7-3-5-9-17(14)29(25)23(19)22(20)28/h2-9,18,30,32H,10-12H2,1H3,(H,27,31)/t18-,25+,26+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.1532