Learn More
Tocris Bioscience™ Lestaurtinib
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18045682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18045682 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18045682 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3395/1
JAK2, FLT3 and TrkA inhibitor; also inhibits AurA and AurB
Potent JAK2, FLT3 and TrkA inhibitor (IC50 values are 0.9, 3 and < 25 nM, respectively). Also inhibits Aurora kinase A and B (IC50 values are 8.1 and 2.3 nM, respectively) and prevents STAT5 phosphorylation (IC50 = 20 - 30 nM). Exhibits antiproliferative activity in vitro (IC50 = 30 - 100 nM in HEL92.1.7 cells) and is effective against myeloproliferative disorders in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lestaurtinib
CAS 111358-88-4
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C26H21N3O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.46
Pureza >99%
Peso molecular 439.47
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.