Learn More
Tocris Bioscience™ Lestaurtinib
Descripción
Potent JAK2, FLT3 and TrkA inhibitor (IC50 values are 0.9, 3 and < 25 nM, respectively). Also inhibits Aurora kinase A and B (IC50 values are 8.1 and 2.3 nM, respectively) and prevents STAT5 phosphorylation (IC50 = 20 - 30 nM). Exhibits antiproliferative activity in vitro (IC50 = 30 - 100 nM in HEL92.1.7 cells) and is effective against myeloproliferative disorders in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lestaurtinib |
| CAS | 111358-88-4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula molecular | C26H21N3O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 439.46 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 439.47 |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?