Learn More
Lesinurad, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lesinurad |
| CAS | 878672-00-5 |
| Fórmula molecular | C17H14BrN3O2S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | [[5-bromo-4-(4-cyclopropyl-1-naphthalenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio]-acetic Acid, 2-[[5-Bromo-4-(4-cyclopropylnaphthalen-1-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio]acetic Acid, Lesinida, Lesinurad, RDEA 594 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14BrN3O2S/c18-16-19-20-17(24-9-15(22)23)21(16)14-8-7-11(10-5-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14/h1-4,7-8,10H,5-6,9H2,(H,22,23) |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2N3C(=NN=C3SCC(=O)O)Br)C4CC4 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[5-bromo-4-(4-ciclopropilnaftalen-1-il)-1,2,4-triazol-3-il]sulfanil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 404.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.999 |