Learn More
Lesinurad sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16456696
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456696 100 mg 100 miligramos
16441176 200 mg 200 miligramos
16436408 10 mg 10 miligramos
16428997 5 mg 5 miligramos
16412517 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16456696 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15258A
MedChemExpress Lesinurad sodium is a URAT1 and OAT inhibitor, is determined to be a substrate for the kidney transporters OAT1 and OAT3 with Km values of 0.85 and 2 μM, respectively.
Lesinurad sodium is a URAT1 and OAT inhibitor, is determined to be a substrate for the kidney transporters OAT1 and OAT3 with Km values of 0.85 and 2 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lesinurad sodium
Forma física Solid
CAS 1151516-14-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H13BrN3NaO2S
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo RDEA-594 sodium
Información de solubilidad DMSO : ≥ 26 mg/mL (61.00 mM)
SMILES O=C(O[Na])CSC1=NN=C(Br)N1C2=C3C=CC=CC3=C(C4CC4)C=C2
Peso molecular (g/mol) 426.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.26
Porcentaje de pureza 95.0%