Learn More
Lesinurad, MedChemExpress
Código de producto. 16446696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16446696 100 mg 100 miligramos
16426408 10 mg 10 miligramos
16418997 5 mg 5 miligramos
16402517 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16446696
Marca: Medchem Express HY15258
MedChemExpress Lesinurad is a URAT1 and OAT inhibitor, is determined to be a substrate for the kidney transporters OAT1 and OAT3 with Km values of 0.85 and 2 μM, respectively.
Lesinurad is a URAT1 and OAT inhibitor, is determined to be a substrate for the kidney transporters OAT1 and OAT3 with Km values of 0.85 and 2 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lesinurad
Forma física Solid
CAS 878672-00-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14BrN3O2S
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo RDEA594
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (247.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=NN=C(SCC(O)=O)N1C2=C3C(C=CC=C3)=C(C4CC4)C=C2
Peso molecular (g/mol) 404.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.28
Porcentaje de pureza 95.0%