Learn More
Lersivirine, MedChemExpress
Código de producto. 16466426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466426 100 mg 100 miligramos
16458627 5 mg 5 miligramos
16432157 50 mg 50 miligramos
16416018 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14267
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Lersivirine (UK-453061) is potent and selective non-nucleoside reverse transcription inhibitor (NNRTI; IC50=119 nM) with excellent efficacy against NNRTI-resistant viruses. Lersivirine exhibits potent antiretroviral activity against wild-type HIV virus and clinically relevant NNRTI-resistant strains.
Lersivirine (UK-453061) is potent and selective non-nucleoside reverse transcription inhibitor (NNRTI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lersivirine
CAS 473921-12-9
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18N4O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo UK-453061
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (161.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC1=NN(CCO)C(CC)=C1OC2=CC(C#N)=CC(C#N)=C2
Peso molecular (g/mol) 310.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.35
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus