Learn More
Lerociclib dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16474608
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474608 10 mg 10 miligramos
16470907 50 mg 50 miligramos
16445456 100 mg 100 miligramos
16427327 5 mg 5 miligramos
16403166 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16474608 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112272A
MedChemExpress Lerociclib dihydrochloride (G1T38 dihydrochloride) is a potent and selective inhibitor of CDK4/CDK6, with IC50s of 1 nM and 2 nM for CDK4/CyclinD1 and CDK6/CyclinD3, respectively.
Lerociclib dihydrochloride (G1T38 dihydrochloride) is a potent and selective inhibitor of CDK4/CDK6, with IC50s of 1 nM and 2 nM for CDK4/CyclinD1 and CDK6/CyclinD3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lerociclib dihydrochloride
CAS 2097938-59-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H36Cl2N8O
Cantidad 10 mg
Sinónimo G1T38 dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 4 mg/mL (7.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NCC2(N3C1=CC4=CN=C(NC5=NC=C(N6CCN(C(C)C)CC6)C=C5)N=C43)CCCCC2.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 547.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.52
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease