Learn More
Clorhidrato de lercanidipino, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de lercanidipino
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lercanidipine Hydrochloride |
| CAS | 132866-11-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Lercanidipine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C36 H41 N3 O6 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-[2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl] 5-methyl ester, hydrochloride (1:1), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl methyl ester, monohydrochloride (9CI), Cardiovasc, Carmen, Corifeo, Lercadip, Lercan, Lercanidipine hydrochloride, Lercapin, Lercaton, Lerkamen, Lervasc, Lerzam, Lotensyl, R 75, Rec 15/2375, Renovia, Vasodip, Zandip, Zanicor |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H41N3O6.ClH/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27;/h7-19,22,30,33,37H,20-21,23H2,1-6H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)CN(C)CCC(c3ccccc3)c4ccccc4)C |
| Nombre IUPAC | 5-O-[1-[3,3-difenilpropil(metil)amino]-2-metilpropan-2-il] 3-O-metil 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato; hidrocloruro |
| Mostrar más |