Learn More
Lercanidipine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16488386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488386 100 mg 100 miligramos
16474417 50 mg 50 miligramos
16428558 10 mg 10 miligramos
16401436 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0612A
MedChemExpress Lercanidipine hydrochloride is a lipophilic third-generation dihydropyridine-calcium channel blocker (DHP-CCB). Lercanidipine hydrochloride has long lasting antihypertensive action and reno-protective effect.
Lercanidipine hydrochloride is a lipophilic third-generation dihydropyridine-calcium channel blocker (DHP-CCB). Lercanidipine hydrochloride has long lasting antihypertensive action and reno-protective effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lercanidipine hydrochloride
CAS 132866-11-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H42ClN3O6
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (77.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OC(C)(C)CN(CCC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 648.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 648.19
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation