Learn More
Clorhidrato de lercanidipino-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lercanidipine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1189954-18-4 |
| Fórmula molecular | C36D3H38N3O6.HCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-[(3,3-Diphenylpropyl)(methyl-d3)amino]-1,1-dimethylethyl Methyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H41N3O6.ClH/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27;/h7-19,22,30,33,37H,20-21,23H2,1-6H3;1H/i5D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)OC(=O)C3=C(C)NC(=C(C3c4cccc(c4)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C |
| Nombre IUPAC | O5-[2-[3,3-difenilpropil(trideuteriometil)amino]-1,1-dimetil-etilo] O3-metil 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 651.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 650.295 |