missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LEQ506, MedChemExpress

Código de producto. 16470028
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16470028 5 mg 5 miligramos
16471739 1 mg 1 miligramo
16417558 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16470028 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18636

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress LEQ506 is a second-generation inhibitor of smoothened (Smo) with IC50s of 2 and 4 nM in human and mouse, respectively.

LEQ506 is a second-generation inhibitor of smoothened (Smo) with IC50s of 2 and 4 nM in human and mouse, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material LEQ506
Forma física Solid
CAS 1204975-42-7
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H32N6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo NVP-LEQ506
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.18 mM)
SMILES OC(C)(C)C1=NC=C(N2[C@H](C)CN(C3=NN=C(CC4=CC=CC=C4)C(C)=C3C)CC2)N=C1
Peso molecular (g/mol) 432.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.56
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.