Learn More
LEQ506, MedChemExpress
Código de producto. 16471739
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471739 1 mg 1 miligramo
16470028 5 mg 5 miligramos
16417558 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16471739 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18636
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress LEQ506 is a second-generation inhibitor of smoothened (Smo) with IC50s of 2 and 4 nM in human and mouse, respectively.
LEQ506 is a second-generation inhibitor of smoothened (Smo) with IC50s of 2 and 4 nM in human and mouse, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LEQ506
Forma física Solid
CAS 1204975-42-7
Color Amarillo claro
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H32N6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo NVP-LEQ506
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.18 mM)
SMILES OC(C)(C)C1=NC=C(N2[C@H](C)CN(C3=NN=C(CC4=CC=CC=C4)C(C)=C3C)CC2)N=C1
Peso molecular (g/mol) 432.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.56
Porcentaje de pureza 98.0%