Learn More
Leptomicina B, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Leptomycin B |
| CAS | 87081-35-4 |
| Fórmula molecular | C33H48O6 |
| Cantidad | 25u g |
| Sinónimo | 19-(3,6-Dihydro-3-methyl-6-oxo-2H-pyran-2-yl)-17-ethyl-6-hydroxy-3,5,7,9,11,15-hexamethyl-8-oxo-2,10,12,16,18-Nonadecapentaenoic Acid, (2E,5S,6R,7S,9R,10E,12E,15R,16Z,18E)-19-[(2S,3S)-3,6-Dihydro-3-methyl-6-oxo-2H-pyran-2-yl]-17-ethyl-6-hydroxy-3,5,7,9,11,15-hexamethyl-8-oxo-2,10,12,16,18-nonadecapentaenoic Acid, Antibiotic CI 940, Antibiotic CL 1957A, CI 940, CL 1957A, Elactocin, Mantuamycin, NSC 364372, PD 114720 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H48O6/c1-9-28(14-15-29-24(5)13-16-31(36)39-29)19-22(3)12-10-11-21(2)17-25(6)32(37)27(8)33(38)26(7)18-23(4)20-30(34)35/h10-11,13-17,19-20,22,24-27,29,33,38H,9,12,18H2,1-8H3,(H,34,35)/b11-10+,15-14+,21-17+,23-20+,28-19-/t22-,24+,25-,26+,27-,29+,33-/m1/s1 |
| SMILES | CC\C(=C\[C@H](C)C\C=C\C(=C\[C@@H](C)C(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C\C(=C\C(=O)O)\C)\C)\C=C\[C@@H]1OC(=O)C=C[C@@H]1C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2E,5S,6R,7S,9R,10E,12E,15R,16Z,18E)-17-etil-6-hidroxi-3,5,7,9,11,15-hexametil-19-[(2S,3S)-3-metil-6-oxo-2,3-dihidropiran-2-il]-8-oxononadeca-2,10,12,16,18-pentaenoico |
| Peso molecular (g/mol) | 540.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.3451 |