Learn More
Leptomycin B, MedChemExpress
Código de producto. 16429737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 μg
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
16429737 5 μg 5 microgramos
1 options
Código de producto. 16429737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16909
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Leptomycin B (CI 940; LMB) is a potent inhibitor of the nuclear export of proteins. Leptomycin B inactivates CRM1/exportin 1 by covalent modification at a cysteine residue. Leptomycin B is a potent antifungal antibiotic blocking the eukaryotic cell cycle.
Leptomycin B (CI 940
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leptomycin B
Forma física Solid
CAS 87081-35-4
Color Blanco
Cantidad 5 μg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H48O6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo CI 940 LMB
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (184.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(O)/C=C(C)/C[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)C([C@H](C)/C=C(C)/C=C/C[C@@H](C)/C=C(CC)\C=C\[C@H]1[C@@H](C)C=CC(O1)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 540.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.73
Porcentaje de pureza 98.98%