Learn More
MedChemExpress Leptin (22-56), human
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 96.56% |
| CAS | 183598-56-3 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 3950.52 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (25.31 mM) |