Learn More
Lepidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477926 10 g 10 g
11487926 50 g 50 g
11497926 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14040.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 491-35-0 | C10H9N | 143.189 g/mol
Lepidine is used in the preparation of certain dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La lepidina se utiliza en la preparación de determinados tintes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-35-0
Fórmula molecular C10H9N
Peso molecular (g/mol) 143.189
Número MDL MFCD00006784
Clave InChI MUDSDYNRBDKLGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lepidine, quinoline, 4-methyl, cincholepidine, lepidin, p-methylquinoline, 4-lepidine, gamma-methylquinoline, 4-methyl-quinoline, 4-methyl quinoline, ccris 2894
PubChem CID 10285
ChEBI CHEBI:48983
Nombre IUPAC 4-metilquinolina
SMILES CC1=CC=NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lepidine
Punto de fusión 9°C to 10°C
Densidad 1.083
Punto de ebullición 260°C to 263°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.62
Cantidad 10 g
Beilstein 110926
Índice Merck 14,5441
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lepidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lepidine