Learn More
Clorhidrato de leonurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Leonurine hydrochloride |
| CAS | 24735-18-0 |
| Fórmula molecular | C14 H21 N3 O5 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl ester, monohydrochloride (9CI), Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, ester with (4-hydroxybutyl)guanidine monohydrochloride (8CI), Leonurine, hydrochloride (7CI), Guanidine, (4-hydroxybutyl)-, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate (ester), monohydrochloride (8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21N3O5.ClH/c1-20-10-7-9(8-11(21-2)12(10)18)13(19)22-6-4-3-5-17-14(15)16;/h7-8,18H,3-6H2,1-2H3,(H4,15,16,17);1H |
| SMILES | Cl.COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)OCCCCNC(=N)N |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoato de carbamimidamidobutilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 347.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.1248 |