Learn More
Leonurine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16499078
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499078 10 mg 10 miligramos
16484877 50 mg 50 miligramos
16443896 25 mg 25 miligramos
16439136 100 mg 100 miligramos
16421498 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499078 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0741A
MedChemExpress Leonurine hydrochloride is an alkaloid isolated from Herba leonuri, with anti-oxidative and anti-inflammatory.
Leonurine hydrochloride is an alkaloid isolated from Herba leonuri, with anti-oxidative and anti-inflammatory.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leonurine hydrochloride
CAS 24735-18-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H22ClN3O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo SCM-198 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (89.13 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (14.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCCCNC(N)=N)C1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 347.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.79
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation