Learn More
Lenvatinib, TRC
Código de producto. 17982975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17982975 5 mg 5 miligramos
17911255 25 mg 25 miligramos
17931365 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17982975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3294005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 417716-92-8
Fórmula molecular C21 H19 Cl N4 O4
Peso molecular (g/mol) 426.85
Sinónimo 6-Quinolinecarboxamide, 4-[3-chloro-4-[[(cyclopropylamino)carbonyl]amino]phenoxy]-7-methoxy-, 4-[3-Chloro-4-[[(cyclopropylamino)carbonyl]amino]phenoxy]-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide, E 7080, ER 203492-00, Lenvatinib, Lenvima
Nombre IUPAC 4-[3-cloro-4-(ciclopropilcarbamoilamino)fenoxi]-7-metoxiquinolina-6-carboxamida
SMILES COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)NC4CC4)c(Cl)c3)c2cc1C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lenvatinib
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H19ClN4O4/c1-29-19-10-17-13(9-14(19)20(23)27)18(6-7-24-17)30-12-4-5-16(15(22)8-12)26-21(28)25-11-2-3-11/h4-11H,2-3H2,1H3,(H2,23,27)(H2,25,26,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.1095
Porcentaje de pureza >95%