Learn More
Lenvatinib Mesilato, TRC
Código de producto. 30482174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482174 50 mg 50 miligramos
30480240 25 mg 25 miligramos
30477975 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482174 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL21598050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 857890-39-2
Fórmula molecular C21 H19 Cl N4 O4 . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 522.959
Sinónimo 4-[3-Chloro-4-[(cyclopropylaminocarbonyl)amino]phenoxy]-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide Mesylate, E 7080 Mesylate, Kisplyx, Lenvatinib Mesylate, Lenvatinib Methanesulfonate, Lenvima
Nombre IUPAC 4-[3-cloro-4-(ciclopropilcarbamoilamino)fenoxi]-7-metoxiquinolina-6-carboxamida; Ácido metanosulfónico
SMILES COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)NC4CC4)c(Cl)c3)c2cc1C(=O)N.CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lenvatinib Mesylate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H19ClN4O4.CH4O3S/c1-29-19-10-17-13(9-14(19)20(23)27)18(6-7-24-17)30-12-4-5-16(15(22)8-12)26-21(28)25-11-2-3-11;1-5(2,3)4/h4-11H,2-3H2,1H3,(H2,23,27)(H2,25,26,28);1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.098