Learn More
Lenvatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16464328
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464328 10 mg 10 miligramos
16445246 100 mg 100 miligramos
16437047 5 mg 5 miligramos
16420657 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464328 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10981
MedChemExpress Lenvatinib (E7080) is an oral, multi-targeted tyrosine kinase inhibitor that inhibits VEGFR1-3, FGFR1-4, PDGFR, KIT, and RET, shows potent antitumor activities.
Lenvatinib (E7080) is an oral, multi-targeted tyrosine kinase inhibitor that inhibits VEGFR1-3, FGFR1-4, PDGFR, KIT, and RET, shows potent antitumor activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lenvatinib
CAS 417716-92-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19ClN4O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo E7080
Información de solubilidad DMSO : 12.78 mg/mL (29.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=C(C=C2N=CC=C(C2=C1)OC3=CC=C(C(Cl)=C3)NC(NC4CC4)=O)OC
Peso molecular (g/mol) 426.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.85
Porcentaje de pureza 99.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease