Learn More
Lentinan (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30479714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479714 10 g 10 g
30469978 5 g 5 g
30471456 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL32910010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37339-90-5
Fórmula molecular (C42H70O35)nH2O
Peso molecular (g/mol) 1153
Sinónimo Lentinan (Technical Grade)
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-4-(((2S,) 3R,4S,5R,6R)-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihidroxi-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-6-((((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)metil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetiltetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-3,5-dihidroxi-6-(((2R, 3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)metil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxy)-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-2,3,5-triol
SMILES O[C@H]([C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO[C@@H]([C@@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)O[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](CO[C@@H]([C@@H]5O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]5O)O[C@@H](O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O)[C@@H]6O)[C@@H]4O)[C@@H]3O)[C@@H]1O)[C@@H]7O)[C@@H]7O[H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lentinan
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C42H72O36/c43-1-8-15(48)22(55)25(58)37(69-8)66-6-13-20(53)34(76-39-27(60)24(57)17(50)10(3-45)71-39)30(63)42(74-13)77-33-19(52)12(5-47)72-40(29(33)62)78-35-21(54)14(7-67-38-26(59)23(56)16(49)9(2-44)70-38)73-41(31(35)64)75-32-18(51)11(4-46)68-36(65)28(32)61/h8-65H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22+,23+,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+,42+/m1/s1