Learn More
(-)-lentiginosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Lentiginosine |
| CAS | 125279-72-3 |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O2 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 1,2-Indolizinediol, octahydro-, (1R,2R,8aR)-, 1,2-Indolizinediol, octahydro-, [1R-(1α,2β,8aα)]-, (1R,2R,8aR)-Octahydro-1,2-indolizinediol, (-)-Lentiginosine, (1R,2R,8aR)-1,2-Dihydroxyindolizidine, (1R,2R,8aR)-Lentiginosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO2/c10-7-5-9-4-2-1-3-6(9)8(7)11/h6-8,10-11H,1-5H2/t6-,7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1CN2CCCC[C@@H]2[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (1R,2R,8aR)-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidroindolizina-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 157.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.1103 |