Learn More
LentiArray™ LentiArray™ Human Nuclear Hormone Receptor CRISPR Library, Glycerol
Código de producto. 15920363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 biblioteca
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15920363 1 biblioteca cada uno
1 options
Código de producto. 15920363 Proveedor LentiArray™ N.º de proveedor A32175
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Selecciona 47 genes con hasta 4 ARNg por gen diana para un total de 188 ARNg. Las bibliotecas se entregan como 50 μl de solución madre de glicerol por ARNg y también están disponibles como lentivirus envasados listos para usar.
Los receptores de hormonas nucleares son una familia de factores de transcripción activados por ligandos que se activan por ligandos solubles en lípidos como las hormonas esteroides, la hormona tiroidea, la vitamina D y el ácido retinoico. Los receptores de hormonas nucleares regulan una variedad de procesos biológicos, incluyendo el metabolismo, el desarrollo, la proliferación y la reproducción. Los genes diana de esta biblioteca se seleccionaron utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluida la base de datos NCBI RefSeq, y se hizo referencia cruzada a la base de datos del Gene Ontology Consortium (GO) o al Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC).
Creado para que tenga éxito
 Las bibliotecas de CRISPR LentiArray están construidas con diseños de ARNg producidos con el algoritmo de diseño de ARNg CRISPR patentado Thermo Fisher Scientific. Este algoritmo incorpora la última investigación de diseño de ARNg, así como nuestra amplia experiencia interna, para producir diseños de la más alta calidad. Los diseños de ARNg incluidos en las bibliotecas de CRISPR LentiArray se seleccionan para obtener la máxima eficacia de edición y especificidad, y están diseñados para eliminar todas las isoformas conocidas del gen diana. Para cada gen diana se incluyen hasta cuatro ARNg de alta calidad para ayudar a garantizar una eliminación muy eficaz del gen diana en una amplia variedad de tipos celulares.
Diseñe y ejecute sus experimentos sin limitaciones
  • Las bibliotecas de CRISPR LentiArray están diseñadas y construidas para darle un control completo sobre su diseño experimental. Utilizan un diseño de dos vectores, que expresa la nucleasa Cas9 y el ARNg de construcciones lentivirales separadas, lo que le permite dictar cuándo y cómo se entregan las herramientas de edición del genoma a sus células.
  • La construcción del lentivirus con Cas9 LentiArray expresa una nucleasa Cas9 humana optimizada para codón con un gen de resistencia a la blasticidina bajo el control del promotor EF-1α (EFS). Puede elegir coinfectar sus células con los lentivirus de ARNg LentiArray y el lentivirus con Cas9 o solo con el lentivirus con Cas9 LentiArray para establecer una línea celular estable de expresión de Cas9. Con las bibliotecas de CRISpR LentiArray tiene la libertad de diseñar el enfoque experimental que mejor se adapte a su sistema modelo y sus objetivos de detección.
  • Además, para minimizar las restricciones a su diseño experimental, los lentivirus de ARNg que componen las bibliotecas de CRISPR LentiArray no contienen marcadores fluorescentes. Esto permite que los indicadores de cualquier longitud de onda se utilicen con las bibliotecas y amplía su capacidad para realizar experimentos multiplex. Para líneas de células que supongan un reto, los lentivirus de ARNg LentiArray contienen un gen de resistencia a la puromicina que permite el enriquecimiento de la población de células editadas y conduce a fenotipos más fuertes.
Recommended Storage
Store at −68° to −85°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 conjunto de bibliotecas, 50 µl/objetivo.
Almacenar a entre - 68 y - 85 °C.
Para utilizar con (aplicación) Edición del genoma
Línea de productos LentiArray
Tipo de producto Biblioteca Crispr
Cantidad 1 biblioteca
Condiciones de envío Hielo seco
Formato Placa de 96 pocillos
RNAi Type ARNg
Tipo de muestra ADN
Especie Humano