Learn More
LentiArray™ Biblioteca de transporte a través de la membrana humana LentiArray™, solución madre de glicerol
Product Code. 16386512
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 biblioteca
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad Unit Size
16386512 1 biblioteca cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16386512 Supplier LentiArray™ Supplier No. A32173
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Detecta 141 genes con hasta 4 ARNg por objetivo genético para un total de 564 ARNg. Las bibliotecas se suministran como 50 μl de solución madre de glicerol por ARNg, y también están disponibles como lentivirales envasados listos para usar.
Las proteínas de transporte a través de la membrana están involucradas en una serie de procesos, incluido neurotransmisores y liberación endocrina, fagocitosis, endocitosis y degradación de proteínas lisosómicas y proteosómicas. Los objetivos genéticos de esta biblioteca se han seleccionado utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluida la base de datos NCBI RefSeq, y se hizo una referencia cruzada a la base de datos del Consorcio de Ontología Genética (GO) o el Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC).
Desarrolladas para obtener éxito
 Las bibliotecas CRISPR LentiArray se han desarrollado con diseños de ARNg producidos mediante el algoritmo de diseño de ARNg CRISPR exclusivo de Thermo Fisher Scientific. Este algoritmo incorpora las últimas investigaciones en diseño de ARNg, así como nuestra amplia experiencia interna, para producir diseños de la más alta calidad. Los diseños de ARNg incluidos en las bibliotecas CRISPR LentiArray se seleccionan para obtener la máxima eficacia de edición y especificidad, y se han diseñado para eliminar todas las isoformas conocidas del objetivo genético. Para cada objetivo genético, se incluyen hasta cuatro ARNg de alta calidad para ayudar a garantizar una eliminación altamente eficiente del objetivo genético en una amplia gama de tipos celulares.
Diseñe y ejecute sus experimentos sin limitaciones
  • Las bibliotecas CRISPR LentiArray se han diseñado y construido para darle un control completo sobre su diseño experimental. Utilizan un diseño de dos vectores, que expresa la nucleasa del Cas9 y el ARNg de construcciones lentivirales independientes, lo que le permite dictar cuándo y cómo se suministran las herramientas de edición del genoma en sus células.
  • La construcción del lentiviral Cas9 LentiArray expresa una nucleasa Cas9 humana optimizada para codón con un gen de resistencia a la blasticidina bajo el control del promotor EF-1α (EFS). Puede elegir coinfectar sus células con los lentivirales de ARNg LentiArray y el lentiviral Cas9, o simplemente el lentiviral Cas9 LentiArray para establecer una línea celular estable que exprese Cas9. Con las bibliotecas CRISPR LentiArray usted tiene la libertad de diseñar el enfoque experimental que mejor se adapte a su sistema modelo y sus objetivos de detección.
  • Además, para minimizar las restricciones a su diseño experimental, los lentivirales ARNg que componen las bibliotecas CRISPR LentiArray no contienen marcadores fluorescentes. Esto permite que con las bibliotecas se utilicen los indicadores de cualquier longitud de onda, y amplía su capacidad para realizar experimentos multiplexados. Para líneas celulares complejas, los lentivirales ARNg LentiArray contienen un gen de resistencia a la puromicina que permite el enriquecimiento de la población de células editadas y comporta fenotipos más fuertes.
Recommended Storage
Store at −68° to −85°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de entrega Solución madre de glicerol
Cantidad 1 biblioteca