Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ Human Cell Surface CRISPR Library
Código de producto. 17285986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 biblioteca
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17285986 1 biblioteca cada uno
1 options
Código de producto. 17285986 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A42278
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
La biblioteca de proteína de la superficie de la célula humana Invitrogen™ LentiArray™ procesa 778 genes con hasta 4 ARNg por objetivo genético (agrupados en un solo pocillo) para un total de 3112 ARNg.Las bibliotecas se suministran como 100 μl de partículas lentivirales listas para usar por objetivo genético.
La galardonada biblioteca de proteína de la superficie de la célula humana Invitrogen™ LentiArray™ procesa 778 genes con hasta 4 ARNg por objetivo genético (agrupados en un solo pocillo) para un total de 3112 ARNg. Las bibliotecas se entregan como 100 μl de partículas lentivirales listas para su uso por objetivo genético, con una titulación media de 1x108 TU/ml (titulación funcional determinada por la resistencia a los antibióticos).
La amplia gama de proteínas de la superficie de la célula permite que la célula reciba información de su entorno y reaccione a él. Los genes diana de esta biblioteca se seleccionaron utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluida la base de datos NCBI RefSeq, y se hizo referencia cruzada a la base de datos del Gene Ontology Consortium (GO) o al Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC).
Creado para que tenga éxito
Las bibliotecas de CRISPR LentiArray están construidas con diseños de ARNg producidos con el algoritmo de diseño de ARNg CRISPR patentado Thermo Fisher Scientific. Este algoritmo incorpora la última investigación de diseño de ARNg, así como nuestra amplia experiencia interna, para producir diseños de la más alta calidad. Los diseños de ARNg incluidos en las bibliotecas de CRISPR LentiArray se seleccionan para obtener la máxima eficacia de edición y especificidad, y están diseñados para eliminar todas las isoformas conocidas del gen diana. Para cada gen diana se incluyen hasta cuatro ARNg de alta calidad para ayudar a garantizar una eliminación muy eficaz del gen diana en una amplia variedad de tipos celulares.
Diseñe y ejecute sus experimentos sin limitaciones
Las bibliotecas de CRISPR LentiArray están diseñadas y construidas para darle un control completo sobre su diseño experimental. Utilizan un diseño de dos vectores, que expresa la nucleasa Cas9 y el ARNg de construcciones lentivirales separadas, lo que le permite dictar cuándo y cómo se entregan las herramientas de edición del genoma a sus células.
La construcción de lentivirus con Cas9 LentiArray expresa una nucleasa Cas9 humana optimizada para codón con un gen de resistencia a la blasticidina bajo el control del promotor EF-1α (EFS). Puede elegir coinfectar sus células con los lentivirus de ARNg LentiArray y el lentivirus con Cas9 o solo con el lentivirus con Cas9 LentiArray para establecer una línea celular estable de expresión de Cas9. Con las bibliotecas de CRISPR LentiArray tiene la libertad de diseñar el enfoque experimental que mejor se adapte a su sistema modelo y sus objetivos de detección.
Además, para minimizar las restricciones a su diseño experimental, los lentivirus de ARNg que componen las bibliotecas de CRISPR LentiArray no contienen marcadores fluorescentes. Esto permite que los indicadores de cualquier longitud de onda se utilicen con las bibliotecas y amplía su capacidad para realizar experimentos multiplex. Para las líneas de células que supongan un reto, , los lentivirus de ARNg LentiArray contienen un gen de resistencia a la puromicina que permite el enriquecimiento de la población de células editadas y conduce a fenotipos más fuertes.
Optimice el diseño de su ensayo y confíe plenamente en sus resultados con los controles LentiArray
Los controles de alta calidad son la piedra angular de una detección exitosa. La línea de productos de bibliotecas LentiArray CRISPR incluye un conjunto de controles para ayudarle a desarrollar rápidamente su ensayo y darle confianza en la definición de sus criterios de éxito.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 conjunto de bibliotecas, 100 µl/objetivo.
Almacenar a entre - 68 y - 85 °C.
Tipo de entrega Lentiviral
Línea de productos LentiArray
Tipo de producto Biblioteca de ARNg CRISPR humana
Promotor U6
Cantidad 1 biblioteca
Condiciones de envío Hielo seco