Learn More
LentiArray™ Biblioteca del ciclo celular humano LentiArray™, solución madre de glicerol
Description
Los reguladores del ciclo celular son importantes para el desarrollo normal y también desempeñan un papel en el desarrollo del cáncer y de enfermedades cardiovasculares, inflamatorias y neurodegenerativas. Los genes objetivo dentro del LentiArray Las bibliotecas del ciclo celular humano se seleccionaron utilizando las bases de datos de genoma más actualizadas, incluida la base de datos NCBI RefSeq, y se hicieron referencias cruzadas con la base de datos del Consorcio de Ontología Génica (GO) y/o el Comité de Nomenclatura Génica HUGO (HGNC), e incluyen quinasas dependientes de ciclina, o CDK, reguladores de la progresión del ciclo celular como las proteínas de la familia CIP/KIP y miembros de la familia INK4 de inhibidores del ciclo celular, proteínas de la familia del retinoblastoma y factores de replicación de ADN como las proteínas del ciclo de división celular (CDC). Los diseños de gRNA para cada objetivo se crearon utilizando Thermo Algoritmo de diseño de gRNA patentado de Fisher Scientific.
Las bibliotecas CRISPR LentiArray se han desarrollado con diseños de ARNg producidos mediante el algoritmo de diseño de ARNg CRISPR exclusivo de Thermo Fisher Scientific. Este algoritmo incorpora las últimas investigaciones en diseño de ARNg, así como nuestra amplia experiencia interna, para producir diseños de la más alta calidad. Los diseños de ARNg incluidos en las bibliotecas CRISPR LentiArray se seleccionan para obtener la máxima eficacia de edición y especificidad, y se han diseñado para eliminar todas las isoformas conocidas del objetivo genético. Para cada objetivo genético, se incluyen hasta cuatro ARNg de alta calidad para ayudar a garantizar una eliminación altamente eficiente del objetivo genético en una amplia gama de tipos celulares.
Diseñe y ejecute sus experimentos sin limitaciones
- Las bibliotecas CRISPR LentiArray se han diseñado y construido para darle un control completo sobre su diseño experimental. Utilizan un diseño de dos vectores, que expresa la nucleasa del Cas9 y el ARNg de construcciones lentivirales independientes, lo que le permite dictar cuándo y cómo se suministran las herramientas de edición del genoma en sus células.
- La construcción del lentiviral Cas9 LentiArray expresa una nucleasa Cas9 humana optimizada para codón con un gen de resistencia a la blasticidina bajo el control del promotor EF-1α (EFS). Puede elegir coinfectar sus células con los lentivirales de ARNg LentiArray y el lentiviral Cas9, o simplemente el lentiviral Cas9 LentiArray para establecer una línea celular estable que exprese Cas9. Con las bibliotecas CRISPR LentiArray usted tiene la libertad de diseñar el enfoque experimental que mejor se adapte a su sistema modelo y sus objetivos de detección.
- Además, para minimizar las restricciones a su diseño experimental, los lentivirales ARNg que componen las bibliotecas CRISPR LentiArray no contienen marcadores fluorescentes. Esto permite que con las bibliotecas se utilicen los indicadores de cualquier longitud de onda, y amplía su capacidad para realizar experimentos multiplexados. Para líneas celulares complejas, los lentivirales ARNg LentiArray contienen un gen de resistencia a la puromicina que permite el enriquecimiento de la población de células editadas y comporta fenotipos más fuertes.
Recommended Storage
Store at −68° to −85°C.
Specifications
Specifications
| Tipo de entrega | Solución madre de glicerol |
| Cantidad | 1 biblioteca |