Learn More
Invitrogen™ Lentivirus de control positivo CRISPR LentiArray™, HPRT humano, con GFP
Código de producto. 15910383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15910383 1 ml 1 ml
15697888 100 ml 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto. 15910383 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A32830
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
La optimización de las condiciones de entrega es un paso crítico en cualquier experimento que utilice el sistema CRISPR/Cas9.
La optimización de las condiciones de administración es un paso crítico en cualquier experimento que utilice el sistema CRISPR/Cas9.El ARNg de lentivirus de control positivo de CRISPR contra HPRT Invitrogen™ LentiArray es un ARNg de alta eficacia validado en múltiples líneas de células humanas que ha logrado eficacias de edición superiores al 80 %.
El ARNg frente a HPRT de lentivirus de control positivo Invitrogen™ LentiArray CRISPR es un ARNg altamente eficaz validado en múltiples líneas de células humanas que ha logrado una eficacia de edición superior al 80 %. Se puede utilizar para determinar rápidamente las condiciones de entrega ideales con el fin de lograr la máxima eficacia de edición en su modelo celular de elección. Esta construcción también expresa emGFP para proporcionar una lectura visual de la transducción correcta que puede usarse para determinar la multiplicidad de la infección (MOI).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador ultrafrío (entre - 68 °C y - 85 °C).
Tipo de entrega Lentiviral
Formato Tubo
Tipo de control Control positivo
RNAi Type ARNg
Especie Humano
Para utilizar con (aplicación) Edición del genoma
Línea de productos LentiArray
Tipo de producto ARNg
Promotor U6
Cantidad 1 ml
Condiciones de envío Hielo seco