Learn More
Invitrogen™ Lentivirus de control negativo CRISPR LentiArray™, humano, no específico
Description
Los ARNg de control negativo son esenciales en las aplicaciones de detección para establecer umbrales para la determinación de impactos.
El lentivirus de control negativo Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR, Human Scrambled, contiene una secuencia de ARNg sin homología de secuencia a ninguna región del genoma humano.
Recommended Storage
Store at -68 to -85°C
Spécification
Spécification
| Contenido y almacenamiento | 1 x 1 ml Almacenar a entre -68 y -85 °C. |
| Formato | Tubo |
| Tipo de control | Control negativo |
| RNAi Type | ARNg |
| Especie | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Edición del genoma |
| Línea de productos | LentiArray |
| Tipo de producto | ARNg |
| Cantidad | 1 ml |
| Condiciones de envío | Hielo seco |