Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, human, non-targeting, with GFP
Código de producto. 15607898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15607898 100 μl 100 microlitros
15920383 1 ml 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto. 15607898 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A32063
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Los ARNg de control negativo son esenciales en las aplicaciones de detección para establecer umbrales para la determinación de impactos.
Los ARNg de control negativo son esenciales en las aplicaciones de detección para establecer umbrales para la determinación de aciertos.
El lentivirus de control negativo CRISPR Invitrogen™ LentiArray™, humano aleatorio, contiene una secuencia de ARNg sin homología de secuencia con ninguna región del genoma humano.Esta construcción también expresa emGFP para proporcionar una lectura visual de la transducción exitosa que puede usarse para determinar la multiplicidad de la infección (MOI).
El lentivirus de control negativo Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR, Human Scrambled, contiene una secuencia de ARNg sin homología de secuencia a ninguna región del genoma humano. Esta construcción también expresa emGFP para proporcionar una lectura visual de la transducción correcta que puede usarse para determinar la multiplicidad de la infección (MOI).
Recommended Storage
Store at -68 to -85°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 x 100 µl. Almacenar (a - 68 °C a - 85 °C.)
Tipo de entrega Lentiviral
Formato Tubo
Tipo de control Control negativo
RNAi Type ARNg
Especie Humano
Para utilizar con (aplicación) Edición del genoma
Línea de productos LentiArray
Tipo de producto ARNg
Promotor U6
Cantidad 100 μl
Condiciones de envío Hielo seco