Learn More
Invitrogen™ Aglutinina Lens Culinaris (lenteja comestible) (LCA), fluoresceína (FITC)
Código de producto. 16564852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16564852 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16564852 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L32475
 Artículo restringido
En stock
Lens Culinaris Agglutinin (LCA), fluoresceína (FITC), es un conjugado fluoróforo LCA verde brillante cuyo origen es una lenteja comestible común.
La especificidad de la LCA es similar a la de la concanavalina A, pero más limitada, lo que produce diferencias en los patrones de tinción de tejidos. Se sabe que la aglutinina germinal de trigo, la concanavalina A y la LCA bloquean los efectos inhibitorios del factor de crecimiento nervioso en sistemas sin células.
• Conjugado FITC muy brillante detectado con el juego de filtros tradicional FITC/GFP, Ex/Em: 495/515 nm
• Aplicaciones: inmunofluorescencia, glicobiología
• Especificidad de glucosa: manosa, glucosa
• Inhibición/elución de glucosa: mezcla de 200 mM α-metilmanosido/200 mM α-metil glucósido
• Especificidad de grupo sanguíneo: no específico
• Peso molecular de lectina no conjugada: 50 kDa
• Concentración de trabajo de inmunofluorescencia: LCA-FITC de 5–20 µg/ml
se suministra a una concentración de 5 mg/ml en 10 mM HEPES, 0,15 M NaCl, pH 7,5, 0,08 % azida sódica, 0,1 mM Ca2+.
Si se forma un precipitado al almacenarlo a largo plazo a 4 °C, caliéntelo a 37 °C y centrifúguelo antes de usarlo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado FITC
Cantidad 5 mg
Fuente Lenteja
Contenido y almacenamiento Cuando se almacena entre 2°8 °C o una temperatura inferior y alejado de la luz, el producto se mantiene estable durante 6 meses después de su recepción.
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Formulario Solución
Familia de proteínas Lectinas