Learn More
3M™ Estación de toallitas de limpieza de lentes Super-Clear™
Código de producto. 15779027 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Un frasco de solución de limpieza de lentes y 400 paños
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15779027 Un frasco de solución de limpieza de lentes y 400 paños paquete de 6
1 options
Código de producto. 15779027 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000062429
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.00€
    358.99€ / paquete de 6
    Ahorro 237.01€
    39% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Ideal para mantener limpias las gafas de seguridad y graduadas. La estación de toallitas de limpieza de lentes 3M™ Super-Clear™ viene preparada para colgarla en la pared.
  • Antiestático y antiarañazos
  • Para lentes de cristal, policarbonato y CR39
  • Contiene una bomba de 473 ml y un frasco de líquido limpiador
  • Contiene 1500 hojas de papel de limpieza de lentes prehumedecidas y desechables
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Estación de limpieza
Tipo de producto Estación de limpieza de lentes
Incluye Un frasco de solución de limpieza de lentes y 400 paños
N.° por paquete 1 unidad
Sin silicona Sí
Desechables Un solo uso