Learn More
3M™ Solución de limpieza de lentes
Código de producto. 15779817 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
120 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15779817 120 ml paquete de 12
1 options
Código de producto. 15779817 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000062428
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.00€
    56.65€ / paquete de 12
    Ahorro 34.35€
    37% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La solución de limpieza de lentes 3M™ ofrece una forma eficaz de limpiar sus gafas cuando trabaje sin disponer de agua corriente y otros métodos de limpieza.
  • Disponible en un frasco de 120 ml con pulverizador de bomba
  • Soluciones de limpieza eficaces para una variedad de entornos de trabajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Solución de limpieza de lentes
Para utilizar con (equipo) Lente
Incluye Pulverizador de bomba
Cantidad 120 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lens Cleaning Solution
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Sicherheitshinweis
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methylisothiazol-3(2H)-one
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.