Learn More
Lenperone, TRC
Código de producto. 30474497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474497 500 mg 500 miligramos
30478179 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30474497 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL328800500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24678-13-5
Fórmula molecular C22 H23 F2 N O2
Peso molecular (g/mol) 371.42
Sinónimo 4-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone
Nombre IUPAC 4-[4-(4-fluorobenzoilo)piperidina-1-il]-1-(4-fluorofenil)butano-1-uno
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lenperone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H23F2NO2/c23-19-7-3-16(4-8-19)21(26)2-1-13-25-14-11-18(12-15-25)22(27)17-5-9-20(24)10-6-17/h3-10,18H,1-2,11-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.1697