Learn More
Leniolisib, MedChemExpress
Código de producto. 16497406
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497406 100 mg 100 miligramos
16457438 10 mg 10 miligramos
16439917 5 mg 5 miligramos
16431719 1 mg 1 miligramo
16403467 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17635
MedChemExpress Leniolisib (CDZ173) is a potent and selective PI3Kδ inhibitor. Leniolisib has the potential for immunodeficiency disorders treatment.
Leniolisib (CDZ173) is a potent and selective PI3Kδ inhibitor. Leniolisib has the potential for immunodeficiency disorders treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Leniolisib
CAS 1354690-24-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25F3N6O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo CDZ173
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (222.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC(N1C[C@@H](NC2=C(CN(C3=CC(C(F)(F)F)=C(OC)N=C3)CC4)C4=NC=N2)CC1)=O
Peso molecular (g/mol) 450.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.46
Porcentaje de pureza 98.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation