Learn More
Lenalidomida, TRC
Código de producto. 18091410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18091410 500 mg 500 miligramos
18041520 100 mg 100 miligramos
17989939 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18091410 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL328000500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191732-72-6
Fórmula molecular C13 H13 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 259.26
Sinónimo 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 1-Oxo-4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, CC 5013, CDC 501, ENMD 0997, Lenalidomide, Revimid, Revlimid
Nombre IUPAC 3-(7-amino-3-oxo-1H-isoindol-2-il)piperidina-2,6-diona
SMILES Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lenalidomide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0957
Porcentaje de pureza >95%