Learn More
Lenalidomida, Mikromol™
Descripción
Lenalidomida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lenalidomide |
| CAS | 191732-72-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Lenalidomide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H13 N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 1-Oxo-4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, CC 5013, CDC 501, ENMD 0997, Lenalidomide, Revimid, Revlimid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18) |
| SMILES | Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O |
| Nombre IUPAC | 3-(7-amino-3-oxo-1H-isoindol-2-il)piperidina-2,6-diona |
| Mostrar más |