Learn More
Lenalidomide, MedChemExpress
Código de producto. 16457976
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16457976 100 mg 100 miligramos
16441999 1 g 1 g
16441966 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16457976 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0003
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
MedChemExpress Lenalidomide (CC-5013), a derivative of Thalidomide, acts as molecular glue.
Lenalidomide is an orally active immunomodulator. Lenalidomide (CC-5013) is a ligand of ubiquitin E3 ligase cereblon (CRBN), and it causes selective ubiquitination and degradation of two lymphoid transcription factors, IKZF1 and IKZF3, by the CRBN-CRL4 ubiquitin ligase. Lenalidomide (CC-5013) specifically inhibits growth of mature B-cell lymphomas, including multiple myeloma, and induces IL-2 release from T cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lenalidomide
CAS 191732-72-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H13N3O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo CC-5013
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (385.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC=CC(N)=C2CN1C(C(N3)=O)CCC3=O
Peso molecular (g/mol) 259.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.26
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease