Learn More
Thermo Scientific™ Lenalidomida, 98 %
Código de producto. 16544344 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16544344 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16544344 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 461590010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    175.65€ / 1 g
    Ahorro 29.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 191732-72-6 | C13H13N3O3 | 259.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lenalidomide
CAS 191732-72-6
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C13H13N3O3
Cantidad 1 g
Clave InChI GOTYRUGSSMKFNF-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC1=CC=CC2=C1CN(C1CCC(=O)NC1=O)C2=O
Nombre IUPAC 3-(4-amino-1-oxo-2,3-dihidro-1H-isoindol-2-il)piperidina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 259.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.3
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lenalidomide, 98%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lenalidomide