Learn More
Tocris Bioscience™ Lenalidomide 5'-piperazine-4-methylpiperidine
Código de producto. 18745806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18745806 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18745806 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7473/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00€
    353.85€ / 25 miligramos
    Ahorro 21.15€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Cereblon ligand with terminal piperidine for onward chemistry
Lenalidomide 5'-piperazine-4-methylpiperidine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand with a terminal piperidine for onward chemistry to generate Protein Degraders with rigid linkers. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[1,3-Dihydro-1-oxo-5-[4-(4-piperidinylmethyl)-1-piperazinyl]-2 H-isoindol-2-yl]-2,6-piperidinedione dihydrochloride
CAS 2520105-60-4
Cantidad 25 mg
Objetivo Degrader Building Blocks
Fórmula molecular C23H31N5O30.2 HCl
Pureza 0.95