Learn More
R&D Systems™ Lenalidomide 4'-PEG2-azide
Produktkod. 18758466
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25 miligramos
Produktkod. Cantidad Förpackningsstorlek
18758466 25 mg 25 miligramos
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18758466 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 7514/25
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A Tocris product, part of R&D Systems. Cereblon ligand with PEG linker and terminal azide for onward chemistry
Lenalidomide 4'-PEG2-azide is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG2 linker with terminal azide ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 3-[4-[[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethyl]amino]-1,3-dihydro-1-oxo-2 H-isoindol-2-yl]-2,6-piperidinedione
CAS 2399455-48-0
Cantidad 25 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Degrader Building Blocks
Fórmula molecular C19H24N6O5
Pureza 0.95
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.