Learn More
Tocris Bioscience™ Lenalidomide 4'-alkylC5-azide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18799826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18799826 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18799826 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7517/25
Cereblon ligand with alkyl linker and terminal azide for onward chemistry
Lenalidomide 4'-alkylC5-azide is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC5 linker with terminal azide ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[4-[(5-Azidopentyl)amino]-1,3-dihydro-1-oxo-2 H-isoindol-2-yl]-2,6-piperidinedione
CAS 2399455-78-6
Cantidad 25 mg
Objetivo Degrader Building Blocks
Fórmula molecular C18H22N6O3
Pureza 0.95